Få mere at vide
FIIN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
FIIN-2 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 3.1, 4.3, 27, and 45 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FIIN-2 |
| CAS | 1633044-56-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H38N8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.26 mM) |
| SMIL | C=CC(NC1=CC=C(CN(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2CN5C6=CC(OC)=CC(OC)=C6)C5=O)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 634.73 |
| Formel vægt | 634.73 |
| Vis mere |