Få mere at vide
Implen™ Field Kit til NanoPhotometer™
Shop alle Implen produkter
Type:
Feltsæt til NanoPhotometeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De NanoPhotometer™ field kit er dit mobile screeningslaboratorium. Med op til 8 timers batteristrøm er der ingen grund til at bekymre sig om en stikkontakt. Det bekvemme NanoPhotometer™ rullekuffert er specielt designet til at passe ind i de overliggende skraldespande på de fleste større flyselskaber. At overholde TSA krav sagen kan udstyres med en TSA lås for sikker flytransport.
- Udvendige mål 480 x 380 x 240 mm
- Indvendige mål 460 x 360 x 210 mm
- Vægt 5,5 kg
- Samlet højde ved håndtag helt udstrakt 1040 mm
- Indlæg Specialtilpasset tværbundet skum, type: PLZ LD 45
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udvendige mål - 480 x 380 x 240 mm, indvendige mål - 460 x 360 x 210 mm |
| Type | Feltsæt til NanoPhotometeret |
| Til brug med (applikation) | Spektroskopi hvor som helst (op til 8 timers batteristrøm) |
| Holder | Pipette-, prøve- og bufferbeholdere, tilbehør og dokumentation |
Kun til forskningsbrug