Få mere at vide
FH535, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466768 10 mg
16452847 50 mg
16436896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16466768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15721
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FH535
CAS 108409-83-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10Cl2N2O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 361.2
Formel vægt 361.2
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death