Få mere at vide
FH 535, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782694 10 mg
18772514 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782694 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4344/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibitor of Wnt/β-catenin signaling
Inhibitor of Wnt/β-catenin signaling and dual antagonist of PPARγ/δ activity. Suppresses β-catenin/Tcf-mediated transcription; inhibits β-catenin and GRIP1 recruitment to PPARγ and δ. Exhibits antiproliferative effects in transformed colon, lung and liver cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108409-83-2
Molekylær formel C13H10Cl2N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.19
MDL nummer MFCD01212888
InChI nøgle AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-n-2-methyl-4-nitrophenyl benzenesulfonamide, beta-catenin/tcf inhibitor, fh535, n-2-methyl-4-nitrophenyl-2,5-dichlorobenzenesulfonamide, cbmicro_011295, fh hplc
PubChem CID 3463933
IUPAC navn 2,5-dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzene-1-sulfonamide
SMIL CC1=C(NS(=O)(=O)C2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2)C=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FH 535
Mængde 10 mg
Formel vægt 361.2
Procent renhed >99%