Få mere at vide
Fezolinetant, MedChemExpress
Beskrivelse
Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fezolinetant |
| CAS | 1629229-37-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15FN6OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ESN-364 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.39 |
| Vis mere |