Få mere at vide
Fexofenadinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketofexofenadine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| Formel vægt | 499.2723 |
| Procent renhed | >95% |