Få mere at vide
Fexofenadin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137845
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137845 50 mg
30138756 100 mg
17923315 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF32249050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153439-40-8
Molekylær formel C32 H39 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 538.12
Synonym Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
IUPAC navn 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropansyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fexofenadine Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
Formel vægt 537.2646