Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fexofenadin hydrochlorid
Artikelnummer. 16544304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16544304 250 mg -
16534304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544304 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
CAS: 153439-40-8 | C32H40ClNO4 | 538,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153439-40-8
Molekylær formel C32H40ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 538.13
MDL nummer MFCD00865710
InChI nøgle RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropansyrechlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fexofenadine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 538.12