Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fexaramine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075392
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18075392 10 mg
18023832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18075392 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2563/10
Potent, selective farnesoid X receptor (FXR) agonist
Potent, selective farnesoid X receptor agonist (EC50 = 25 nM). Displays no activity at hRXRα, hPPARα, hPPARγ, hPPARδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ and hVDR receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574013-66-4
Molekylær formel C32H36N2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fexaramine
Mængde 10 mg
Formel vægt 496.64
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 496.651