Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Value (tidligere USDA-godkendt i Nordamerika eller kvalificeret, Brasilien i andre regioner)
Shop alle Gibco produkterBeskrivning
Gibco Føtale kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera-kategori: Værdi
- Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
- Lave niveauer af endotoksiner og hæmoglobin
- Endotoksinniveau: <20 EU/ml
- Hæmoglobinniveau: <25 mg/dL
- Oprindelse: henvis til CoA for specifik oprindelse. Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler.
- Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
- ISO 13485 –certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
- Gibco flasken er nemmere at bruge i hætten; hjælper med at reducere risikoen for forurening og forbedre konsistensen
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et specifikt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Tilgængelig i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tilgængelig efter anmodning; 30-40 kGy tilgængelig i EU
Specifikationer
Specifikationer
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤-10 °C |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Se CoA for specifik oprindelse* |
| Form | Frosset |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Sterilitet | Steril |
| Visa mer |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.