Description
Gibco Føtal bovine serum omfatter et bredt udvalg af specialsera, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine unikke forskningsbehov. Ultra-lavt IgG FBS forbedrer kvaliteten og nøjagtigheden af eksperimentelle resultater ved at minimere de potentielle negative effekter af IgG (immunoglobulin G). IgG kan forstyrre immunologiske og virale analyser eller eksperimenter med antistoffer, og nogle celletyper er følsomme over for tilstedeværelsen af IgG.
- Sera-kategori: Speciale
- Oprindelse: USA
- Endotoksinniveau: ≤50 EU/ml (niveauer rutinemæssigt ≤10 EU/ml)
- Hæmoglobinniveau: ≤25 mg/dL
IgG-niveauerne er under 5 μg/ml, og BVD-titeren er lav eller kan ikke måles.
Dette reagens klassificeres som medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Arter | Kvæg |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Format | One Shot |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 50 ml |
| Serum behandling | Exosom-depleteret |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.