Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Tet-system godkendt, USDA-godkendte regioner
Artikelnummer. p-9247004 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
16866796 50 ml One Shot -
16876796 500 ml Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16866796 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4736301
Tet-systemgodkendt FBS er formuleret til cellekulturapplikationer ved brug af tetracyklin- og tetracyclinderivatregulerede genekspressionssystemer.
Tet-systemgodkendt FBS er formuleret til cellekulturapplikationer ved brug af tetracyklin- og tetracyclinderivatregulerede genekspressionssystemer. Cellebaserede analyser, der påviser tilstedeværelsen af tetracyklin og tetracyclinanaloger, bruges til at vælge FBS, der leverer det højeste induktionsområde.
  • Designet til at sikre fraværet af påviselige tetracyklin og dets derivater, som kan forstyrre nøjagtig regulering af genekspression
  • Funktionel testning giver tillid til, at utilsigtet tetracylin-genekspression ikke vil opstå
  • Sera-kategori: speciale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 certificeret
Klassifikation Værdi
Indhold og opbevaring Opbevar kl <-10°C.
Arter Kvæg/bovint
Celletype Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
Alder Føtal
Oprindelsesland Mexico
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Grad Værdi
Testet for 50 kvalitetsspecifikationstest inklusive 9 CFR-virustest, endotoksin og ydeevne
Endotoksin koncentration <50 EU/mL (niveauer rutinemæssigt< 10 EU/mL)
Hæmoglobinkoncentration <25 mg/dL
Renhed eller kvalitetsklasse Værdi
Produktlinje Et enkelt skud
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.