Beskrivelse
Tet-systemgodkendt FBS er formuleret til cellekulturapplikationer ved brug af tetracyklin- og tetracyclinderivatregulerede genekspressionssystemer. Cellebaserede analyser, der påviser tilstedeværelsen af tetracyklin og tetracyclinanaloger, bruges til at vælge FBS, der leverer det højeste induktionsområde.
- Designet til at sikre fraværet af påviselige tetracyklin og dets derivater, som kan forstyrre nøjagtig regulering af genekspression
- Funktionel testning giver tillid til, at utilsigtet tetracylin-genekspression ikke vil opstå
- Sera-kategori: speciale
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 certificeret |
| Klassifikation | Værdi |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl <-10°C. |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Celletype | Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Mexico |
| Form | Væske |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.