Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, Tet-system godkendt, amerikansk oprindelse
Artikelnummer. 16846796 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
16846796 50 ml One Shot 50ml
16856796 500 ml Flaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16846796 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4736101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tet-systemgodkendt FBS er formuleret til cellekulturapplikationer ved brug af tetracyklin- og tetracyclinderivatregulerede genekspressionssystemer.
Gibco Tet-systemgodkendt FBS er formuleret til cellekulturapplikationer ved brug af tetracyklin- og tetracyclinderivatregulerede genekspressionssystemer. Cellebaserede analyser, der påviser tilstedeværelsen af tetracyklin og tetracyclinanaloger, bruges til at vælge FBS, der leverer det højeste induktionsområde.
  • Designet til at sikre fraværet af påviselige tetracyklin og dets derivater, som kan forstyrre nøjagtig regulering af genekspression
  • Funktionel testning giver tillid til, at utilsigtet tetracylin-genekspression ikke vil opstå
  • Sera-kategori: speciale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Præmie
Indhold og opbevaring Opbevar kl <-10°C.
Arter Kvæg/bovint
Celletype Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
Alder Føtal
Oprindelsesland USA
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Grad Præmie
Testet for Opfylder USP/EP-retningslinjer med op til 91 harmoniserede kvalitetsspecifikationstest
Endotoksin koncentration <5 EU/mL
Hæmoglobinkoncentration <15 mg/dL
Renhed eller kvalitetsklasse Præmie
Forsendelsestilstand Frossen/tøris
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.