Beskrivelse
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og vinder forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisbelønnet support, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
Gibco-sera: pålidelig kvalitet for ensartet ydeevne
Gibco-serakategori: Value Plus (Ydeevne)
- Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
- Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
- Endotoksinniveau: <10 EU/ml
- Hæmoglobinniveau: <25 mg/dl
- Oprindelse: USA
Gibco serum leverer
- ISO 13485-certificeret, behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
- Gibco-flasken er lettere at bruge i skabet, reducerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10 ° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Oversigt | Fetal Bovin Serum, kvalificeret, One Shot™ format, USA |
| Arter | Kvæg |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Format | One Shot |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 50 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Vis mere |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.