Description
Premium Plus FBS, vores mest definerede FBS, sikrer stabil cellevækst for følsomme cellelinjer, der kræver den laveste virale risiko. Den er ideel til brug i bioproduktionsprocesser og diagnostisk cellekulturforskning, der kræver den strengeste kvalitetsprofil, herunder en omfattende biokemisk og hormonel profil. Gibco Føtale kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera-kategori: Premium Plus
- Brug for en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
- Vores mest karakteriserede serum med de laveste endotoksin- og hæmoglobinniveauer
- Endotoksinniveau: ≤5 EU/ml
- Hæmoglobinniveau: ≤20 mg/dL
- Oprindelse: Se CoA for specifik oprindelse (USA, Australien, New Zealand)
- Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
- ISO 13485-certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
- Gibco Flasken er nemmere at bruge i hætte, reducerer risikoen for forurening og hjælper med at forbedre konsistensen
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Tilgængelig i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tilgængelig efter anmodning; 30-40 kGy tilgængelig i EU
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤-10 °C |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Se CoA for specifik oprindelse* |
| Form | Frosset |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.