Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, Premium Plus
Artikelnummer. 17964721 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Flaske
One Shot
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Varme inaktiveret Gamma-irradiated Pakningsstørrelse
17964721 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
30535834 500 ml Flaske Ja Ja -
17974721 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17964661 10 x 50 ml One Shot Nej Nej -
17944671 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Pakke med 10
17964671 500 ml Flaske Ja Nej -
30534604 500 ml Flaske Nej Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17964721 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5669501
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Premium Plus FBS, vores mest definerede FBS, sikrer stabil cellevækst for følsomme cellelinjer, der kræver den laveste virale risiko.
Premium Plus FBS, vores mest definerede FBS, sikrer stabil cellevækst for følsomme cellelinjer, der kræver den laveste virale risiko. Den er ideel til brug i bioproduktionsprocesser og diagnostisk cellekulturforskning, der kræver den strengeste kvalitetsprofil, herunder en omfattende biokemisk og hormonel profil. Gibco Føtale kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera-kategori: Premium Plus
  • Brug for en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
  • Vores mest karakteriserede serum med de laveste endotoksin- og hæmoglobinniveauer
  • Endotoksinniveau: ≤5 EU/ml
  • Hæmoglobinniveau: ≤20 mg/dL
  • Oprindelse: Se CoA for specifik oprindelse (USA, Australien, New Zealand)
  • Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
  • ISO 13485-certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
  • Gibco Flasken er nemmere at bruge i hætte, reducerer risikoen for forurening og hjælper med at forbedre konsistensen
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -10°C.
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse*
Form Frosset
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Grad Premium Plus
Forarbejdning Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Testet for Op til 70 kvalitetstests, herunder EMA-virustest; USP/EP mycoplasma, endotoksin, ydeevne; Biokemisk/hormonel profilering
Endotoksin koncentration ≤5 EU/ml
Til brug med (applikation) *FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Forsendelsestilstand Tøris
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA-sikkerhedstest udført for mexicansk og australsk oprindelse
Gamma-irradiated Nej
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.