Få mere at vide
Gibco™ Føtalt bovint serum, mesenkymale stamcelle-kvalificerede, USDA-godkendte regioner
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Gibco™ Føtal kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
- Sera-kategori: Speciale
- Oprindelse: Lande, der opfylder USDA's importkrav,
- Endotoksinniveau: ≤50 EU/ml (niveauer rutinemæssigt ≤10 EU/ml)
- Hæmoglobinniveau: ≤25 mg/dl
- Opbevaring: Opbevar ved -5 °C til -20 °C.
Specielt testet for evnen til at understøtte udvidelse og klonal opgørelse (kolonidannende enhedsfibroblast-assay) af mesenkymale stamceller.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10 ° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Kultur Type | Adhærent cellekultur |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Lande, der opfylder USDA-importkrav |
| Form | Væske |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 50 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstillingsformål. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.