Beskrivelse
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera-kategori: Premium
- Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
- Lave niveauer af endotoksiner og hæmoglobin
- Endotoksinniveau: <10 EU/ml
- Hæmoglobinniveau: <25 mg/dL
- Oprindelse: henvis til CoA for specifik oprindelse. Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler.
- Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
- ISO 13485 –certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
- Gibco flasken er nemmere at bruge i hætten; hjælper med at reducere risikoen for forurening og forbedre konsistensen
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Tilgængelig i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tilgængelig efter anmodning; 30-40 kGy tilgængelig i EU
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤-10 °C |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Se CoA for specifik oprindelse* |
| Form | Frosset |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.