Få mere at vide
Gibco™ Føtalt Bovine Serum, Premium
Artikelnummer. 30534949 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Flaske
One Shot
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Varme inaktiveret Gamma-irradiated Pakningsstørrelse
30534949 500 ml Flaske Nej Ja -
30535602 500 ml Flaske Ja Ja -
17994721 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17974671 10 x 50 ml One Shot Nej Nej Pakke med 10
17934731 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
17924671 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Pakke med 10
17974731 500 ml Flaske Nej Nej 500ml
17914671 500 ml Flaske Ja Nej 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30534949 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5670901
 Begrænset vare
På lager
Gibco Føtal bovin sera giver fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco Føtale kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera-kategori: Premium
  • Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
  • Lave niveauer af endotoksiner og hæmoglobin
  • Endotoksinniveau: <10 EU/ml
  • Hæmoglobinniveau: <25 mg/dL
  • Oprindelse: henvis til CoA for specifik oprindelse. Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler.
  • Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
  • ISO 13485 –certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
  • Gibco flasken er nemmere at bruge i hætten; hjælper med at reducere risikoen for forurening og forbedre konsistensen
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Tilgængelig i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tilgængelig efter anmodning; 30-40 kGy tilgængelig i EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤-10 °C
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse*
Form Frosset
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1 μm
Grad Premium
Forarbejdning Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
Volumen (metrisk) 500 mL
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Til brug med (applikation) *FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse Premium
Produktlinje 26T
Forsendelsestilstand Tøris
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA-sikkerhedstest udført for mexicansk og australsk oprindelse
Gamma-irradiated Ja
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.