Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, dialyseret, amerikansk oprindelse
Artikelnummer. p-7182840 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
15605639 50 ml One Shot 50ml
11520646 500 ml Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605639 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3382001
Gibco Føtal kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco Føtal bovine serum omfatter et bredt udvalg af specialsera, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine unikke forskningsbehov. Dialyseret FBS giver et mere kontrolleret og defineret miljø ved fjernelse af små molekyler, hvilket øger resultatnøjagtighed og pålidelighed.
  • Sera-kategori: Speciale
  • Oprindelse: USA
  • Endotoksinniveau: ≤50 EU/ml (specifikation kontrolleres og registreres; niveauer rutinemæssigt ≤ 10 EU/ml)
  • Hæmoglobinniveau: ≤25 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10°
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg
Alder Føtal
Oprindelsesland USA
Form Væske
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Dialyseret
Sterilitet Steril
Produktlinje Et enkelt skud
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.