Beskrivelse
Gibco Føtal bovine serum omfatter et bredt udvalg af specialsera, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine unikke forskningsbehov. Dialyseret FBS giver et mere kontrolleret og defineret miljø ved fjernelse af små molekyler, hvilket øger resultatnøjagtighed og pålidelighed.
- Sera-kategori: Speciale
- Oprindelse: USA
- Endotoksinniveau: ≤50 EU/ml (specifikation kontrolleres og registreres; niveauer rutinemæssigt ≤ 10 EU/ml)
- Hæmoglobinniveau: ≤25 mg/dL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Serum behandling | Dialyseret |
| Forsendelsestilstand | Frosset |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.