Få mere at vide
Gibco™ Føtal Bovine Serum, trækulsstrippet
Artikelnummer. 15634559 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
15634559 50 ml One Shot 50ml
10602304 50 ml Flaske Hver
10706143 500 ml Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15634559 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3382101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ føtalt bovint sera tilbyder fremragende værdi til grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse
Form Væske
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Trækulstribet
Sterilitet Steril
Produktlinje Et enkelt skud
Forsendelsestilstand Tøris
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.