Få mere at vide
Gibco™ Føtal Bovine Serum, trækulsstrippet
Artikelnummer. 10706143 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
10706143 500 ml Flaske 500ml
10602304 50 ml Flaske Hver
15634559 50 ml One Shot 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706143 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12676029
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ føtalt bovint sera tilbyder fremragende værdi til grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco™ Føtal kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
  • Sera-kategori: Speciale
  • Serumbehandling: Afklædt med kul-dextran
  • Anbefalet opbevaring: -5 °C til -20 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Trækulstribet
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Forsendelsestilstand Tøris
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstillingsformål. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.