Få mere at vide
Fesoterodine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fesoterodine-d7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37NO3/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3/t23-/m1/s1/i1D3,2D3,18D |
| Formel vægt | 418.3213 |