Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
Thermo Scientific RevertAid H minus omvendt Transcriptase er en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet, men mangler RNase H-aktivitet på grund af en punktmutation i RNase H-domænet.
6250.00 DKK
Tekniske data
Koncentration | 200 U/μl |
---|---|
Indhold og opbevaring | • RevertAid H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L) |
Format | Enkeltstående enzym |
Reaktionshastighed | 60 min. |
Teknik | Revers transkription |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10121360
|
Thermo Scientific™
EP0451 |
10.000 enheder |
Ikke relevant
|
Ikke relevant | |||||
11541515
|
Thermo Scientific™
EP0452 |
5 x 10.000 enheder |
6250.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Thermo Scientific RevertAid H minus omvendt Transcriptase er en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet, men mangler RNase H-aktivitet på grund af en punktmutation i RNase H-domænet. RevertAid H minus omvendt Transcriptase nedbryder ikke RNA i RNA-DNA-hybrider under syntese af den første streng cDNA, og derfor opnås høje udbytter af fuldlængde cDNA fra lange skabeloner. RevertAid H minus omvendt Transcriptase opretholder aktivitet over et bredt temperaturområde (42 –50 °C).
Funktioner af RevertAid H minus omvendt Transcriptase omfatte:
• Høje udbytter af første streng cDNA i fuld længde op til 13 kb
• Optimal aktivitet ved –42 °45
•C Aktiv op til °55
•C Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- og fluorescein-mærkede nukleotider)
Ansøgninger
• Første streng cDNA syntese til RT-PCR og real-time RT-PCR
• Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere virkningerne af sekundær struktur
• Syntese af cDNA til kloning og ekspression
• Generering af mærkede cDNA-prober til mikroarrays
• DNA-mærkning
• Analyse af RNA ved primerforlængelse
Tekniske data
200 U/μl | |
Enkeltstående enzym | |
Revers transkription | |
RevertAid H minus | |
Tøris | |
Separate komponenter | |
Op til 13 kb |
• RevertAid H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L) |
|
60 min. | |
42 °C til 45 °C | |
Reduceret | |
Førstestrengs-cDNA | |
Revers transkription | |
RNA |