Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10121360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
5 x 10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10121360 10.000 enheder 10000 enheder
11541515 5 x 10.000 enheder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10121360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0451
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific RevertAid H minus omvendt Transcriptase er en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet, men mangler RNase H-aktivitet på grund af en punktmutation i RNase H-domænet.
Thermo Scientific RevertAid H minus omvendt Transcriptase er en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet, men mangler RNase H-aktivitet på grund af en punktmutation i RNase H-domænet. RevertAid H minus omvendt Transcriptase nedbryder ikke RNA i RNA-DNA-hybrider under syntese af den første streng cDNA, og derfor opnås høje udbytter af fuldlængde cDNA fra lange skabeloner. RevertAid H minus omvendt Transcriptase opretholder aktivitet over et bredt temperaturområde (42 –50 °C).
Funktioner af RevertAid H minus omvendt Transcriptase omfatte:
• Høje udbytter af første streng cDNA i fuld længde op til 13 kb
• Optimal aktivitet ved –42 °45
•C Aktiv op til °55
•C Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- og fluorescein-mærkede nukleotider)
Ansøgninger
• Første streng cDNA syntese til RT-PCR og real-time RT-PCR
• Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere virkningerne af sekundær struktur
• Syntese af cDNA til kloning og ekspression
• Generering af mærkede cDNA-prober til mikroarrays
• DNA-mærkning
• Analyse af RNA ved primerforlængelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
• RevertAid H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
• 5X Reaction Buffer
Store kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C til 45 °C
Mængde 10.000 enheder
Omvendt transkriptase RevertAid H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA