Få mere at vide
Thermo Scientific™ DecaLabel DNA-mærkningssæt
Artikelnummer. 10706421 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
30 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
10706421 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10706421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0622
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel DNA Labeling Kit er et komplet system til hurtig syntese af radiomærkede DNA-prober med høj specifik aktivitet.
Udfør hurtig syntese af radiomærkede DNA-prober med høj specifik aktivitet med det komplette system leveret af Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel™ DNA-mærkningssæt.
Sættet er baseret på den forbedrede random-primede metode udviklet af Feinberg og Vogelstein (1, 2). Den primære forbedring i forhold til traditionelle tilfældige primer-kits involverer brugen af tilfældige decamere i stedet for hexamerer for at sikre mere effektiv annealing med DNA ved 37 °C. Derudover er Klenow Fragment, exo- blevet gensplejset til at fjerne exonukleaseaktivitet. Det forbedrede enzym nedbryder ikke den mærkede probe under reaktion og tillader høje mærkningsudbytter selv fra lave skabelonmængder. DNA-fragmenter af enhver længde kan mærkes ensartet. To mærkningsblandinger er tilvejebragt for fleksibilitet ved anvendelse af enten radioaktivt mærket dATP eller dCTP.
• Høj specifik radioaktivitet af prober —1 x 10 9 dpm/μ g DNA
• Hurtige —5 minutter ved 37 °C
• Højt udbytte med Klenow Fragment, exo-: ingen nedbrydning af en mærket probe under reaktion
• —Fleksibel velegnet til enten radiomærket dATP eller
dCTP Anbefalet til:
Generering af radioaktivt mærkede DNA-prober til brug i en række hybridiseringsforsøg: Southern og Northern blots, koloni/plaque hybridiseringer, dot/slot blots og in situ hybridiseringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Radioaktiv
Format Sæt
Endelig produkttype DNA
Mærkningsmål Genomisk DNA, PCR-produkter, DNA (generelt)
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje DecaLabel
Produkttype DNA-mærkningssæt
Mængde 30 reaktioner