Få mere at vide
Fenticonazol Sulfon Salpetersyresalt, TRC
Artikelnummer. 30136300
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136300 50 mg
17943005 10 mg
17942375 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF27926050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80676-29-5
Molekylær formel C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3
Molekylvægt (g/mol) 550.41
Synonym 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI)
IUPAC navn 1-[2-[[4-(benzensulfonyl)phenyl]methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol; Salpetersyre
SMIL O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenticonazole Sulfone Nitrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
Formel vægt 549.0528