Få mere at vide
Fenthoxon, TRC
Artikelnummer. 30040821
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040821 100 mg
30040442 10 mg
30011804 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF279000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6552-12-1
Molekylær formel C10 H15 O4 P S
Molekylvægt (g/mol) 262.26
Synonym Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Bayoxon, Fenoxon, Fenthion oxon, Fenthoxon, Fenthion-oxon, Fenthion Oxon
IUPAC navn dimethyl (3-methyl-4-methylsulfanylphenyl) phosphate
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthoxon
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formel vægt 262.0429
Procent renhed >95%