Få mere at vide
Fensulfothion Oxon Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30006958
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006958 1 g
30005790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2655101G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6132-17-8
Molekylær formel C11 H17 O6 P S
Molekylvægt (g/mol) 308.29
Synonym Phosphoric acid, diethyl 4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, diethyl phosphate (8CI), Diethyl 4-methylsulfonylphenyl phosphate, Fensulfothion oxon sulfone, Fensulfothion oxygen analog sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphate
IUPAC navn diethyl (4-methylsulfonylphenyl) phosphate
SMIL CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion-oxon-sulfone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H17O6PS/c1-4-15-18(12,16-5-2)17-10-6-8-11(9-7-10)19(3,13)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 308.0483
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.