Få mere at vide
Fensulfothion Oxon Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30005790
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005790 100 mg
30006958 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF265510100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6132-17-8
Molekylær formel C11 H17 O6 P S
Molekylvægt (g/mol) 308.29
Synonym Phosphoric acid, diethyl 4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, diethyl phosphate (8CI), Diethyl 4-methylsulfonylphenyl phosphate, Fensulfothion oxon sulfone, Fensulfothion oxygen analog sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphate
IUPAC navn diethyl (4-methylsulfonylphenyl) phosphate
SMIL CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fensulfothion-oxon-sulfone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17O6PS/c1-4-15-18(12,16-5-2)17-10-6-8-11(9-7-10)19(3,13)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 308.0483