missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenpiverinium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30009308
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009308 100 mg
30008455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF249000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 125-60-0
Molekylær formel C22 H29 N2 O . Br
Molekylvægt (g/mol) 417.38
Synonym Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methyl-, bromide (8CI), Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (9CI), 12494Hoechst, 2,2-Diphenyl-2-(2-piperidinoethyl)acetamide methyl bromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methobromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methyl bromide, Baralgin-Amid, Baralgin-Amide, Bulgar amide, Fenpipramide methobromide, Fenpiverinium bromide, Hoechst 12494, Resantin, U 0385, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutyramide methobromide, α,α-Diphenyl-γ-piperidylbutyramide methobromide
IUPAC navn 4-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,2-diphenylbutanamide;bromide
SMIL [Br-].C[N+]1(CCC(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenpiverinium Bromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O.BrH/c1-24(16-9-4-10-17-24)18-15-22(21(23)25,19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14H,4,9-10,15-18H2,1H3,(H-,23,25);1H
Formel vægt 416.1463
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.