Få mere at vide
Fenpiverinium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpiverinium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O.BrH/c1-24(16-9-4-10-17-24)18-15-22(21(23)25,19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14H,4,9-10,15-18H2,1H3,(H-,23,25);1H |
| Formel vægt | 416.1463 |
| Procent renhed | >95% |