missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenoxaprop-P-ethyl, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462296
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2013

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.

Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenoxaprop-P-ethyl
CAS 71283-80-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H16ClNO5
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.41 mM)
SMIL C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1)C(OCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 361.78
Formel vægt 361.78
Procent renhed 97.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.