Få mere at vide
Fenoprofen Sodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoprofen Sodium Dihydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3.Na.2H2O/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 300.0974 |