Få mere at vide
Fenoprofen Calcium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoprofen calcium dihydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 558.1567 |