Få mere at vide
Fenoprofen Calcium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412129
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16412129 1 g -
16400868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16412129 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0288B
MedChemExpress Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoprofen Calcium hydrate
CAS 71720-56-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H15Ca0.5O4
Mængde 1 g
Synonym Fenoprofen calcium salt dihydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.01 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C([O-])=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1.O.[0.5Ca2+]
Molekylvægt (g/mol) 279.32
Formel vægt 279.32
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation