Få mere at vide
Fenofiborsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenofibric Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 318.0659 |
| Procent renhed | >95% |