Få mere at vide
Fenofibric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 332.0815 |
| Procent renhed | >95% |