Få mere at vide
Fenofibric Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 346.0972 |