Få mere at vide
Fenofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenofibric Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClO10/c1-23(2,22(31)33-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30)34-14-9-5-12(6-10-14)15(25)11-3-7-13(24)8-4-11/h3-10,16-19,21,26-28H,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 494.098 |