Få mere at vide
Fenofibrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenofibrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3 |
| Formel vægt | 360.1128 |
| Procent renhed | >95% |