Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrat, 98%
Artikelnummer. 15790909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15790909 5 g 5g
15700919 25 g 25g
15710919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15790909 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461780050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 49562-28-9 | C20H21ClO4 | 360,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C20H21ClO4
Molekylvægt (g/mol) 360.83
InChI nøgle YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenofibrate
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, opløselig i acetone,, opløselig i ethylacetat, opløselig i acetonitril, opløselig i methanol, opløselig i ethanol
Formel vægt 360.83
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fenofibrate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fenofibrate