Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenofibrate |
| Smeltepunkt | 79 °C til 82 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, opløselig i acetone,, opløselig i ethylacetat, opløselig i acetonitril, opløselig i methanol, opløselig i ethanol |
| Formel vægt | 360.83 |
| Procent renhed | 98% |