missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenclofenac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclofenac |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 296.0007 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?