Få mere at vide
Fenchlorphos-oxon, TRC
Artikelnummer. 30400774
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400774 100 mg
30396130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF247410100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3983-45-7
Molekylær formel C8 H8 Cl3 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 305.48
Synonym Phosphoric acid, dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester, Dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Dowco 101, Fenchlorphos-oxon, NSC 133018, O,O-Dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Ronnel oxon, Ronnel oxygen analog, Ronnoxon, Ronoxon
IUPAC navn dimethyl (2,4,5-trichlorophenyl) phosphate
SMIL COP(=O)(OC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenchlorphos-oxon
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl3O4P/c1-13-16(12,14-2)15-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 303.9226