Få mere at vide
Fenchlorphos, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenchlorphos
CAS 299-84-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8Cl3O3PS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (310.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=P(OC)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 321.55
Formel vægt 321.55
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation