Få mere at vide
Fenbuconazole-lactone B R-9130, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbuconazole-lactone B RH-9130 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClN3O2/c20-16-8-6-14(7-9-16)17-10-19(18(24)25-17,11-23-13-21-12-22-23)15-4-2-1-3-5-15/h1-9,12-13,17H,10-11H2/t17-,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 353.0931 |