CAS RN 146887-38-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Fenbuconazole-lactone B R-9130, TRC
CAS: 146887-38-9 Molekylær formel: C19 H16 Cl N3 O2 Molekylvægt (g/mol): 353.8 Synonym: 2(3H)-Furanone, 5-(4-chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, trans-,rel-(3R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone,RH 9129 IUPAC navn: (3S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-3-phenyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-2-one SMIL: Clc1ccc(cc1)[C@@H]2C[C@](Cn3cncn3)(C(=O)O2)c4ccccc4